1-sec-Butyl-4-nitrobenzene 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 1-(sec-Butyl)-4-nitrobenzene
OR925365-25G OR925365-5G
APOSOR925365-25GEA 215 EUR
APOSOR925365-25G APOSOR925365-5G
1-sec-Butyl-4-nitrobenzene 95%
1-sec-Butyl-4-nitrobenzene
Formule: C₁₀H₁₃NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00130025
CAS nummer: 4237-40-5