4,4'-Bipiperidine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR925367-1G OR925367-5G
APOSOR925367-1GEA 180 EUR
APOSOR925367-1G APOSOR925367-5G
4,4'-Bipiperidine 98%
4,4'-Bipiperidine
Formule: C₁₀H₂₀N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01104315
CAS nummer: 15336-72-8