Fmoc-3,4-dehydroPro-OH 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: (S)-1-(((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)-2,5-dihydro-1H-pyrrole-2-carboxylic acid, Fmoc-3,4-dehydro-Pro-OH
OR925492-1G OR925492-250MG OR925492-500MG
APOSOR925492-1GEA 541 EUR
APOSOR925492-1G APOSOR925492-250MG APOSOR925492-500MG
Fmoc-3,4-dehydroPro-OH 97%
Fmoc-3,4-dehydroPro-OH
Formule: C₂₀H₁₇NO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00151940
CAS nummer: 135837-63-7