Chlorocarbonylsulphenyl chloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR925562-10G OR925562-25G
APOSOR925562-10GEA 73 EUR
APOSOR925562-10G APOSOR925562-25G
Chlorocarbonylsulphenyl chloride 95%
Chlorocarbonylsulphenyl chloride
Formule: CCl₂OS
Kookpunt: 98 °C
Dichtheid: 1,552 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 62 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00000703
CAS nummer: 2757-23-5
UN: 3265
ADR: 8,II