2-Cyclohexylethylamine hydrochloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR925622-1G OR925622-5G
APOSOR925622-1GEA 151 EUR
APOSOR925622-1G APOSOR925622-5G
2-Cyclohexylethylamine hydrochloride 95%
2-Cyclohexylethylamine hydrochloride
Formule: C₈H₁₈ClN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01734731
CAS nummer: 5471-55-6