(4-Propoxyphenyl)acetic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2-(4-Propoxyphenyl)acetic acid
OR925627-1G OR925627-5G
APOSOR925627-1GEA 152 EUR
APOSOR925627-1G APOSOR925627-5G
(4-Propoxyphenyl)acetic acid 98%
(4-Propoxyphenyl)acetic acid
Formule: C₁₁H₁₄O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00460580
CAS nummer: 26118-57-0