Methyl-4-chloro-4-oxobutanoate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR925630-100G OR925630-25G
APOSOR925630-100GEA 360 EUR
APOSOR925630-100G APOSOR925630-25G
Methyl-4-chloro-4-oxobutanoate 95%
Methyl-4-chloro-4-oxobutanoate
Formule: C₅H₇ClO₃
Kookpunt: 58…65 °C/3mmHg
Dichtheid: 1,232 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 74 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000750
CAS nummer: 1490-25-1
UN: 3265
ADR: 8,II