5-Cyclopropyl-isoxazole-3-carboxylic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 5-Cyclopropylisoxazole-3-carboxylic acid
OR925637-1G OR925637-5G
APOSOR925637-1GEA 61.4 EUR
APOSOR925637-1G APOSOR925637-5G
5-Cyclopropyl-isoxazole-3-carboxylic acid 95%
5-Cyclopropyl-isoxazole-3-carboxylic acid
Formule: C₇H₇NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05668325
CAS nummer: 110256-15-0