1-Bicyclo[2.2.1]hept-2-ylethanamine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR925721-100MG OR925721-1G OR925721-250MG
APOSOR925721-100MGEA 162 EUR
APOSOR925721-100MG APOSOR925721-1G APOSOR925721-250MG
1-Bicyclo[2.2.1]hept-2-ylethanamine 95%
1-Bicyclo[2.2.1]hept-2-ylethanamine
Formule: C₉H₁₇N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04116067
CAS nummer: 24520-60-3