2-Methyl-2-propyl-1,3-propanediol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR925815-25G OR925815-100G
APOSOR925815-25GEA 21.7 EUR
APOSOR925815-25G APOSOR925815-100G
2-Methyl-2-propyl-1,3-propanediol 95%
2-Methyl-2-propyl-1,3-propanediol
Formule: C₇H₁₆O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004696
CAS nummer: 78-26-2