tert-Butyl-2-oxoazetidine-1-carboxylate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 1-Boc-2-azetidinone
OR925839-1G OR925839-250MG
APOSOR925839-1GEA 505 EUR
APOSOR925839-1G APOSOR925839-250MG
tert-Butyl-2-oxoazetidine-1-carboxylate 95%
tert-Butyl-2-oxoazetidine-1-carboxylate
Formule: C₈H₁₃NO₃
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD08751345
CAS nummer: 1140510-99-1