3-(3-Methylbutoxy)benzaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR925871-1G OR925871-5G
APOSOR925871-1GEA 220 EUR
APOSOR925871-1G APOSOR925871-5G
3-(3-Methylbutoxy)benzaldehyde 95%
3-(3-Methylbutoxy)benzaldehyde
Formule: C₁₂H₁₆O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09864622
CAS nummer: 77422-25-4