2-Methylthiazole-5-methanol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: (2-Methylthiazol-5-yl)methanol
OR925922-1G OR925922-250MG OR925922-5G
APOSOR925922-1GEA 180 EUR
APOSOR925922-1G APOSOR925922-250MG APOSOR925922-5G
2-Methylthiazole-5-methanol 95%
2-Methylthiazole-5-methanol
Formule: C₅H₇NOS
MW: 129.18 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12912988
CAS nummer: 56012-38-5