4-Chloro-5,7-dihydro-6H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-6-one 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR925978-1G OR925978-5G
APOSOR925978-1GEA 43.8 EUR
APOSOR925978-1G APOSOR925978-5G
4-Chloro-5,7-dihydro-6H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-6-one 96%
4-Chloro-5,7-dihydro-6H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-6-one
Formule: C₆H₄ClN₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09832903
CAS nummer: 346599-63-1