6-Ethoxy-5-indanecarbaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR925983-1G OR925983-5G
APOSOR925983-1GEA 368 EUR
APOSOR925983-1G APOSOR925983-5G
6-Ethoxy-5-indanecarbaldehyde 95%
6-Ethoxy-5-indanecarbaldehyde
Formule: C₁₂H₁₄O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06247351
CAS nummer: 876717-50-9