3-(Chloromethyl)-5-isopropyl-1,2,4-oxadiazole 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR925985-1G OR925985-250MG
APOSOR925985-1GEA 811 EUR
APOSOR925985-1G APOSOR925985-250MG
3-(Chloromethyl)-5-isopropyl-1,2,4-oxadiazole 95%
3-(Chloromethyl)-5-isopropyl-1,2,4-oxadiazole
Formule: C₆H₉ClN₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09864313
CAS nummer: 189130-87-8