5-Ethyl-2-thioxo-2,3-dihydropyrimidin-4(1H)-one 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR926014-1G OR926014-250MG
APOSOR926014-1GEA 107 EUR
APOSOR926014-1G APOSOR926014-250MG
5-Ethyl-2-thioxo-2,3-dihydropyrimidin-4(1H)-one 95%
5-Ethyl-2-thioxo-2,3-dihydropyrimidin-4(1H)-one
Formule: C6H8N2OS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00079592
CAS nummer: 34171-37-4