(3-Benzyloxypropyl)triphenylphosphonium bromide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: [3-(Benzyloxy)propyl]triphenylphosphonium Bromide
OR926016-1G OR926016-5G
APOSOR926016-1GEA 73 EUR
APOSOR926016-1G APOSOR926016-5G
(3-Benzyloxypropyl)triphenylphosphonium bromide 97%
(3-Benzyloxypropyl)triphenylphosphonium bromide
Formule: C₂₈H₂₈BrOP
MW: 491.41 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00191781
CAS nummer: 54314-85-1