trans-1,2-Diaminocyclohexane-N,N,N',N'-tetraacetic acid monohydrate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR926084-25G OR926084-100G
APOSOR926084-25GEA 23.4 EUR
APOSOR926084-25G APOSOR926084-100G
trans-1,2-Diaminocyclohexane-N,N,N',N'-tetraacetic acid monohydrate
trans-1,2-Diaminocyclohexane-N,N,N',N'-tetraacetic acid monohydrate
Formule: C₁₄H₂₂N₂O₈·1H₂O
Smeltpunt: 213…216 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00149243
CAS nummer: 125572-95-4