4,4-Dimethyl-3-oxopentanal 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR926089-1G OR926089-25G OR926089-5G
APOSOR926089-1GEA 103 EUR
APOSOR926089-1G APOSOR926089-25G APOSOR926089-5G
4,4-Dimethyl-3-oxopentanal 95%
4,4-Dimethyl-3-oxopentanal
Formule: C₇H₁₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00042806
CAS nummer: 23459-13-4