3,5-Dimethyl-1H-indole-2-carbaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR926109-1G OR926109-5G
APOSOR926109-1GEA 220 EUR
APOSOR926109-1G APOSOR926109-5G
3,5-Dimethyl-1H-indole-2-carbaldehyde 95%
3,5-Dimethyl-1H-indole-2-carbaldehyde
Formule: C₁₁H₁₁NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07643177
CAS nummer: 1463-67-8