2,4-Dichloro-5,6-dimethylpyrimidine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR926134-1G OR926134-5G
APOSOR926134-1GEA 60 EUR
APOSOR926134-1G APOSOR926134-5G
2,4-Dichloro-5,6-dimethylpyrimidine 98%
2,4-Dichloro-5,6-dimethylpyrimidine
Formule: C₆H₆Cl₂N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09910263
CAS nummer: 1780-32-1