Ethyl 2,4-dimethylpyrimidine-5-carboxylate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Ethyl 2,4-dimethylpyrimidine-5-carboxylate
OR926136-10G OR926136-1G OR926136-5G
APOSOR926136-10GEA 811 EUR
APOSOR926136-10G APOSOR926136-1G APOSOR926136-5G
Ethyl 2,4-dimethylpyrimidine-5-carboxylate 95%
Ethyl-2,4-dimethylpyrimidine-5-carboxylate
Formule: C₉H₁₂N₂O₂
MW: 180.21 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00234561
CAS nummer: 2226-86-0