Ethyl-3-methylisoxazole-4-carboxylate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR926281-1G OR926281-5G
APOSOR926281-1GEA 227 EUR
APOSOR926281-1G APOSOR926281-5G
Ethyl-3-methylisoxazole-4-carboxylate 95%
Ethyl-3-methylisoxazole-4-carboxylate
Formule: C₇H₉NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01075736
CAS nummer: 20328-15-8