3-Methyl-2-phenylpyridine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR926358-1G OR926358-25G OR926358-5G
APOSOR926358-1GEA 0 EUR
APOSOR926358-1G APOSOR926358-25G APOSOR926358-5G
3-Methyl-2-phenylpyridine 95%
3-Methyl-2-phenylpyridine
Formule: C₁₂H₁₁N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006283
CAS nummer: 10273-90-2