3-(Methylthio)benzoic acid 98+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR9264-1G OR9264-25G OR9264-5G
APOSOR9264-1GEA 22 EUR
APOSOR9264-1G APOSOR9264-25G APOSOR9264-5G
3-(Methylthio)benzoic acid 98+%
3-(Methylthio)benzoic acid
Formule: C₈H₈O₂S
Smeltpunt: 126…130 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00156993
CAS nummer: 825-99-0
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable