5-Methylthiazole-4-carboxylic acid ethyl ester 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Ethyl 5-methylthiazole-4-carboxylate
OR926418-1G OR926418-250MG
APOSOR926418-1GEA 78.9 EUR
APOSOR926418-1G APOSOR926418-250MG
5-Methylthiazole-4-carboxylic acid ethyl ester 97%
5-Methylthiazole-4-carboxylic acid ethyl ester
Formule: C₇H₉NO₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18427704
CAS nummer: 61323-26-0