H-D-Abu-OtBu·HCl 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR926472-1G OR926472-5G
APOSOR926472-1GEA 54.1 EUR
APOSOR926472-1G APOSOR926472-5G
H-D-Abu-OtBu·HCl 97%
H-D-Abu-OtBu·HCl
Formule: C₈H₁₈ClNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08275809
CAS nummer: 313994-32-0