2-Chloro-4-nitrotoluene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR926495-100G OR926495-500G
APOSOR926495-100GEA 55.5 EUR
APOSOR926495-100G APOSOR926495-500G
2-Chloro-4-nitrotoluene 98%
2-Chloro-4-nitrotoluene
Formule: C₇H₆ClNO₂
MW: 171.58 g/mol
Kookpunt: 260
Smeltpunt: 68
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007210
CAS nummer: 121-86-8