1-(3-Cyanopropyl)pyrrolidine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR926503-100G OR926503-25G
APOSOR926503-100GEA 322 EUR
APOSOR926503-100G APOSOR926503-25G
1-(3-Cyanopropyl)pyrrolidine 95%
1-(3-Cyanopropyl)pyrrolidine
Formule: C₈H₁₄N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003183
CAS nummer: 35543-25-0