Thiophene-2-carboxaldehyde diethylacetal 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR926523-1G OR926523-5G
APOSOR926523-1GEA 125 EUR
APOSOR926523-1G APOSOR926523-5G
Thiophene-2-carboxaldehyde diethylacetal 95%
Thiophene-2-carboxaldehyde diethylacetal
Formule: C₉H₁₄O₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11109382
CAS nummer: 13959-97-2