3-Methyl-1,3-thiazolane-2,4-dione 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 3-Methylthiazolidine-2,4-dione
OR926563-1G OR926563-250MG OR926563-5G
APOSOR926563-1GEA 73 EUR
APOSOR926563-1G APOSOR926563-250MG APOSOR926563-5G
3-Methyl-1,3-thiazolane-2,4-dione 95%
3-Methyl-1,3-thiazolane-2,4-dione
Formule: C₄H₅NO₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02194457
CAS nummer: 16312-21-3