4-Chlorophenyl phenyl ether
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR9266-100G OR9266-25G OR9266-5G
APOSOR9266-100GEA 228 EUR
APOSOR9266-100G APOSOR9266-25G APOSOR9266-5G
4-Chlorophenyl phenyl ether
4-Chlorophenyl phenyl ether
Formule: C₁₂H₉ClO
Kookpunt: 161…162 °C
Dichtheid: 1,193 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 113 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00055431
CAS nummer: 7005-72-3
EINECS: 230-281-7
UN: 3082
ADR: 9+EHS,III