2,4-Dimethylpyrimidin-5-ol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR926618-100MG OR926618-1G OR926618-250MG
APOSOR926618-100MGEA 52.6 EUR
APOSOR926618-100MG APOSOR926618-1G APOSOR926618-250MG
2,4-Dimethylpyrimidin-5-ol
2,4-Dimethylpyrimidin-5-ol
Formule: C₆H₈N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18072447
CAS nummer: 412003-95-3