N,N,3,5-Tetramethylaniline 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: N,N-Dimethyl-3,5-xylidine, 3,5,N,N-Tetramethylaniline, 3,5-Dimethyl-N,N-dimethylaniline
OR926672-100G OR926672-25G OR926672-5G
APOSOR926672-100GEA 406 EUR
APOSOR926672-100G APOSOR926672-25G APOSOR926672-5G
N,N,3,5-Tetramethylaniline 95%
N,N,3,5-Tetramethylaniline
Formule: C₁₀H₁₅N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008307
CAS nummer: 4913-13-7