2-Chloro-DL-phenylalanine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2-Chloro-DL-phenylalanine, 2-Amino-3-(2-chlorophenyl)propanoic acid, 2-Chlorophenylalanine
OR926734-25G OR926734-5G
APOSOR926734-25GEA 134 EUR
APOSOR926734-25G APOSOR926734-5G
2-Chloro-DL-phenylalanine 97%
2-Chloro-DL-phenylalanine
Formule: C₉H₁₀ClNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00037774
CAS nummer: 14091-11-3