Methyl-3-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR926793-1G OR926793-5G
APOSOR926793-1GEA 125 EUR
APOSOR926793-1G APOSOR926793-5G
Methyl-3-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate 95%
Methyl-3-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
Formule: C₆H₈N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07357354
CAS nummer: 23170-45-8