6-Methylimidazo[1,2-a]pyridine-2-carbaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR926815-100MG OR926815-250MG
APOSOR926815-100MGEA 220 EUR
APOSOR926815-100MG APOSOR926815-250MG
6-Methylimidazo[1,2-a]pyridine-2-carbaldehyde 95%
6-Methylimidazo[1,2-a]pyridine-2-carbaldehyde
Formule: C₉H₈N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05863353
CAS nummer: 202348-55-8