1-Methylpyrrolo[2,3-b]pyridin-5-amine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR926884-1G OR926884-250MG
APOSOR926884-1GEA 651 EUR
APOSOR926884-1G APOSOR926884-250MG
1-Methylpyrrolo[2,3-b]pyridin-5-amine 97%
1-Methylpyrrolo[2,3-b]pyridin-5-amine
Formule: C₈H₉N₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12923911
CAS nummer: 883986-76-3