Ethyl-2-amino-5-methoxybenzoate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR926967-1G OR926967-5G
APOSOR926967-1GEA 64.3 EUR
APOSOR926967-1G APOSOR926967-5G
Ethyl-2-amino-5-methoxybenzoate 97%
Ethyl-2-amino-5-methoxybenzoate
Formule: C₁₀H₁₃NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11111632
CAS nummer: 64018-98-0