(2R)-3-Bromo-2-hydroxy-2-methylpropanoic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR927021-1G OR927021-5G
APOSOR927021-1GEA 0 EUR
APOSOR927021-1G APOSOR927021-5G
(2R)-3-Bromo-2-hydroxy-2-methylpropanoic acid 95%
(2R)-3-Bromo-2-hydroxy-2-methylpropanoic acid
Formule: C₄H₇BrO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09751022
CAS nummer: 261904-39-6