5-Amino-4-bromopyrimidine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR927026-1G OR927026-250MG
APOSOR927026-1GEA 196 EUR
APOSOR927026-1G APOSOR927026-250MG
5-Amino-4-bromopyrimidine 95%
5-Amino-4-bromopyrimidine
Formule: C₄H₄BrN₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09999203
CAS nummer: 849353-34-0