3-(2H-1,2,3-Triazol-2-yl)aniline 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR927084-1G OR927084-250MG
APOSOR927084-1GEA 490 EUR
APOSOR927084-1G APOSOR927084-250MG
3-(2H-1,2,3-Triazol-2-yl)aniline 95%
3-(2H-1,2,3-Triazol-2-yl)aniline
Formule: C₈H₈N₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 626248-56-4