(4-Ethoxyphenyl)acetic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR927167-100G OR927167-25G OR927167-5G
APOSOR927167-100GEA 114 EUR
APOSOR927167-100G APOSOR927167-25G APOSOR927167-5G
(4-Ethoxyphenyl)acetic acid 98%
(4-Ethoxyphenyl)acetic acid
Formule: (C₆H₄(OCH₂CH₃))CH₂COOH
Smeltpunt: 86…90 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004346
CAS nummer: 4919-33-9