2,7-Dimethyl-1H-indole-3-carbaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR927177-1G OR927177-5G
APOSOR927177-1GEA 169 EUR
APOSOR927177-1G APOSOR927177-5G
2,7-Dimethyl-1H-indole-3-carbaldehyde 95%
2,7-Dimethyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Formule: C₁₁H₁₁NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07643170
CAS nummer: 872505-78-7