1-Methylindazole-5-carboxylic acid 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-Methyl-1H-indazole-5-carboxylic acid
OR927241-1G OR927241-250MG OR927241-5G
APOSOR927241-1GEA 36.6 EUR
APOSOR927241-1G APOSOR927241-250MG APOSOR927241-5G
1-Methylindazole-5-carboxylic acid 96%
1-Methylindazole-5-carboxylic acid
Formule: C₉H₈N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11901714
CAS nummer: 1176754-31-6