1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-6-carboxylic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR927275-1G OR927275-250MG
APOSOR927275-1GEA 176 EUR
APOSOR927275-1G APOSOR927275-250MG
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-6-carboxylic acid 95%
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-6-carboxylic acid
Formule: C₈H₆N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08272223
CAS nummer: 898746-35-5