3-Ethoxy-4-hydroxyphenylacetic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR927302-1G OR927302-5G
APOSOR927302-1GEA 132 EUR
APOSOR927302-1G APOSOR927302-5G
3-Ethoxy-4-hydroxyphenylacetic acid 95%
3-Ethoxy-4-hydroxyphenylacetic acid
Formule: C₁₀H₁₂O₄
MW: 196.2 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00016835
CAS nummer: 80018-50-4