6-Bromo-4-iodoquinoline 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR927338-1G OR927338-5G OR927338-250MG
APOSOR927338-1GEA 106 EUR
APOSOR927338-1G APOSOR927338-5G APOSOR927338-250MG
6-Bromo-4-iodoquinoline 97%
6-Bromo-4-iodoquinoline
Formule: C₉H₅BrIN
MW: 333.9512 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08437008
CAS nummer: 927801-23-8