1,1,3,3-Tetramethyl-2-thiourea 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: N,N,N',N'-Tetramethylthiourea, Tetramethyl-2-thiourea, Tetramethylthiourea
OR927378-100G OR927378-25G OR927378-500G
APOSOR927378-100GEA 65.8 EUR
APOSOR927378-100G APOSOR927378-25G APOSOR927378-500G
1,1,3,3-Tetramethyl-2-thiourea 98%
1,1,3,3-Tetramethyl-2-thiourea
Formule: C₅H₁₂N₂S
MW: 132.23 g/mol
Kookpunt: 245
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008324
CAS nummer: 2782-91-4